주요 문서
ENA161173324
Enamine
1-[3-(dimethylamino)propyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.26
MDL number:
Iupac Name
1-[3-(dimethylamino)propyl]-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H18N2O3/c1-11(2)4-3-5-12-7-8(10(14)15)6-9(12)13/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI key
MUPFIGLSLOVQLZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33679
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33679
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)