주요 문서
ENA161173249
Enamine
3-oxo-3-(piperidin-1-yl)-2-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]propanenitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
297.28
MDL number:
Iupac Name
3-oxo-3-(1-piperidinyl)-2-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]propanenitrile
Inchi Code
1S/C14H14F3N3O/c15-14(16,17)10-4-5-12(19-9-10)11(8-18)13(21)20-6-2-1-3-7-20/h4-5,9,11H,1-3,6-7H2
InChI key
YUXDMNOQCYGFAL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35543
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35543
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)