주요 문서
ENA159843885
Enamine
3-(2,2,2-trifluoroethoxy)propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
172.1
MDL number:
Iupac Name
3-(2,2,2-trifluoroethoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C5H7F3O3/c6-5(7,8)3-11-2-1-4(9)10/h1-3H2,(H,9,10)
InChI key
BLTBOTISMYWTBX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31713
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31713
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)