주요 문서
ENA156508115
Enamine
3-(propan-2-yloxy)propan-1-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
153.65
MDL number:
Iupac Name
3-isopropoxy-1-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H15NO.ClH/c1-6(2)8-5-3-4-7;/h6H,3-5,7H2,1-2H3;1H
InChI key
IBOWSFAEWIWWBH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31660
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31660
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)