주요 문서
ENA156508043
Enamine
3-bromo-2,5-dihydroxybenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.02
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-2,5-dihydroxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H5BrO3/c8-6-2-5(10)1-4(3-9)7(6)11/h1-3,10-11H
InChI key
WKZWBCVHXZRSHP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30919
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30919
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)