주요 문서
ENA152121042
Enamine
4-(piperidine-1-sulfonyl)benzene-1-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
323.82
MDL number:
Iupac Name
4-(1-piperidinylsulfonyl)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C11H14ClNO4S2/c12-18(14,15)10-4-6-11(7-5-10)19(16,17)13-8-2-1-3-9-13/h4-7H,1-3,8-9H2
InChI key
JWZLPLIHIUJEDU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29909
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29909
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)