주요 문서
ENA152121006
Enamine
N-(2-fluorophenyl)prop-2-enamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
165.17
MDL number:
Iupac Name
N-(2-fluorophenyl)acrylamide
Inchi Code
1S/C9H8FNO/c1-2-9(12)11-8-6-4-3-5-7(8)10/h2-6H,1H2,(H,11,12)
InChI key
UELRBMZOMHKBJD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29861
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29861
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)