주요 문서
ENA152120879
Enamine
2-methoxy-4-[(methylamino)methyl]phenol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.67
MDL number:
Iupac Name
2-methoxy-4-[(methylamino)methyl]phenol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-7-3-4-8(11)9(5-7)12-2;/h3-5,10-11H,6H2,1-2H3;1H
InChI key
ZJQWMTCPRHENLA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29890
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29890
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)