주요 문서
ENA150999227
Enamine
2-chloro-N-(2,5-diethoxyphenyl)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
257.72
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-N-(2,5-diethoxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C12H16ClNO3/c1-3-16-9-5-6-11(17-4-2)10(7-9)14-12(15)8-13/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI key
GGIDHBFGJQYHGX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24585
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24585
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)