주요 문서
ENA118036641
Enamine
2-[4-(4-methylphenoxy)phenoxy]acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
258.27
MDL number:
Iupac Name
[4-(4-methylphenoxy)phenoxy]acetic acid
Inchi Code
1S/C15H14O4/c1-11-2-4-13(5-3-11)19-14-8-6-12(7-9-14)18-10-15(16)17/h2-9H,10H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
XUBGSSRLWMAMRA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27600
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27600
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)