주요 문서
ENA118036554
Enamine
3-[2-(pyridin-2-yl)ethynyl]aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.24
MDL number:
Iupac Name
3-(2-pyridinylethynyl)aniline
Inchi Code
1S/C13H10N2/c14-12-5-3-4-11(10-12)7-8-13-6-1-2-9-15-13/h1-6,9-10H,14H2
InChI key
FPKGDVGTWRHHDB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27425
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27425
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)