주요 문서
ENA118036547
Enamine
1-(furan-2-carbonyl)piperidine-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.23
MDL number:
Iupac Name
1-(2-furoyl)-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO4/c13-10(9-4-2-6-16-9)12-5-1-3-8(7-12)11(14)15/h2,4,6,8H,1,3,5,7H2,(H,14,15)
InChI key
JJTYFIFTNRNBSS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27415
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27415
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)