주요 문서
ENA118036534
Enamine
[3-(morpholin-4-yl)propyl]thiourea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.31
MDL number:
Iupac Name
N-[3-(4-morpholinyl)propyl]thiourea
Inchi Code
1S/C8H17N3OS/c9-8(13)10-2-1-3-11-4-6-12-7-5-11/h1-7H2,(H3,9,10,13)
InChI key
ZAANQRSELTXKBG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27385
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27385
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)