주요 문서
ENA118036500
Enamine
2-chloro-N-(3-chloro-2,6-diethylphenyl)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
260.16
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-N-(3-chloro-2,6-diethylphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C12H15Cl2NO/c1-3-8-5-6-10(14)9(4-2)12(8)15-11(16)7-13/h5-6H,3-4,7H2,1-2H3,(H,15,16)
InChI key
ZEHVGJXELAOHNY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24667
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24667
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)