주요 문서
ENA118036490
Enamine
2-chloro-N-(4-propylphenyl)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
211.69
MDL number:
mp
78-79
Iupac Name
2-chloro-N-(4-propylphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C11H14ClNO/c1-2-3-9-4-6-10(7-5-9)13-11(14)8-12/h4-7H,2-3,8H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
URRNVZNXDFJSFS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24583
Melting Point
78-79
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24583
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)