주요 문서
ENA117738060
Enamine
4-isocyanato-2-methoxy-1-methylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
163.18
MDL number:
Iupac Name
4-isocyanato-2-methoxy-1-methylbenzene
Inchi Code
1S/C9H9NO2/c1-7-3-4-8(10-6-11)5-9(7)12-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
AZZQXLUODGHLOY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28773
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)