주요 문서
ENA116261636
Enamine
furan-2-carbothioamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
127.17
MDL number:
mp
129-133
Iupac Name
2-furancarbothioamide
Inchi Code
1S/C5H5NOS/c6-5(8)4-2-1-3-7-4/h1-3H,(H2,6,8)
InChI key
OUZNHXMJEBIDSZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27388
Melting Point
129-133
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27388
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)