주요 문서
ENA113817061
Enamine
5,7-dimethyl-2-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.28
MDL number:
Iupac Name
5,7-dimethyl-2-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C14H13N3/c1-10-8-11(2)17-14(15-10)9-13(16-17)12-6-4-3-5-7-12/h3-9,15H,1H2,2H3
InChI key
OCAQJBFQIHLVFY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27189
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27189
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)