์ฝ˜ํ…์ธ ๋กœ ๊ฑด๋„ˆ๋›ฐ๊ธฐ
Merck
๋ชจ๋“  ์‚ฌ์ง„(1)
์ฃผ์š” ๋ฌธ์„œ
ENA112933501
Enamine
6-(1,3-benzothiazol-2-yl)cyclohex-3-ene-1-carboxylic acid
๋กœ๊ทธ์ธ์กฐ์ง ๋ฐ ๊ณ„์•ฝ ๊ฐ€๊ฒฉ ๋ณด๊ธฐ
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
259.33
MDL number:
Iupac Name
6-(1,3-benzothiazol-2-yl)-3-cyclohexene-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H13NO2S/c16-14(17)10-6-2-1-5-9(10)13-15-11-7-3-4-8-12(11)18-13/h1-4,7-10H,5-6H2,(H,16,17)
InChI key
WWZWHMKDOILESF-UHFFFAOYSA-N
์ €์žฅ ์˜จ๋„
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26963
ํ”ฝํ† ๊ทธ๋žจ
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26963
์‹œํ—˜ ์„ฑ์ ์„œ(COA)
์ œํ’ˆ์˜ ๋กœํŠธ/๋ฐฐ์น˜ ๋ฒˆํ˜ธ๋ฅผ ์ž…๋ ฅํ•˜์—ฌ ์‹œํ—˜ ์„ฑ์ ์„œ(COA)์„ ๊ฒ€์ƒ‰ํ•˜์‹ญ์‹œ์˜ค. ๋กœํŠธ ๋ฐ ๋ฐฐ์น˜ ๋ฒˆํ˜ธ๋Š” ์ œํ’ˆ ๋ผ๋ฒจ์— ์žˆ๋Š” โ€˜๋กœํŠธโ€™ ๋˜๋Š” โ€˜๋ฐฐ์น˜โ€™๋ผ๋Š” ์šฉ์–ด ๋’ค์—์„œ ์ฐพ์„ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.
์ด ์ œํ’ˆ์„ ์ด๋ฏธ ๊ฐ€์ง€๊ณ  ๊ณ„์‹ญ๋‹ˆ๊นŒ?
๋ฌธ์„œ ๋ผ์ด๋ธŒ๋Ÿฌ๋ฆฌ์—์„œ ์ตœ๊ทผ์— ๊ตฌ๋งคํ•œ ์ œํ’ˆ์— ๋Œ€ํ•œ ๋ฌธ์„œ๋ฅผ ์ฐพ์•„๋ณด์„ธ์š”.
๋ฌธ์„œ ๋ผ์ด๋ธŒ๋Ÿฌ๋ฆฌ ๋ฐฉ๋ฌธ
์ž์‚ฌ์˜ ๊ณผํ•™์žํŒ€์€ ์ƒ๋ช… ๊ณผํ•™, ์žฌ๋ฃŒ ๊ณผํ•™, ํ™”ํ•™ ํ•ฉ์„ฑ, ํฌ๋กœ๋งˆํ† ๊ทธ๋ž˜ํ”ผ, ๋ถ„์„ ๋ฐ ๊ธฐํƒ€ ๋งŽ์€ ์˜์—ญ์„ ํฌํ•จํ•œ ๋ชจ๋“  ๊ณผํ•™ ๋ถ„์•ผ์— ๊ฒฝํ—˜์ด ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค..
๊ณ ๊ฐ์ง€์›ํŒ€์œผ๋กœ ์—ฐ๋ฝ๋ฐ”๋ž๋‹ˆ๋‹ค.