주요 문서
ENA112933387
Enamine
2-[(2,4-dimethylphenoxy)methyl]oxirane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.23
MDL number:
Iupac Name
2-[(2,4-dimethylphenoxy)methyl]oxirane
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-8-3-4-11(9(2)5-8)13-7-10-6-12-10/h3-5,10H,6-7H2,1-2H3
InChI key
AYVQIRLANZOASX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22503
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)