주요 문서
ENA112933344
Enamine
2,4-bis[(trifluoromethyl)sulfanyl]phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
294.24
MDL number:
Iupac Name
2,4-bis[(trifluoromethyl)sulfanyl]phenol
Inchi Code
1S/C8H4F6OS2/c9-7(10,11)16-4-1-2-5(15)6(3-4)17-8(12,13)14/h1-3,15H
InChI key
NXKYFYVOGSFZQZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26442
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26442
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)