주요 문서
ENA112933143
Enamine
6-(pyrrolidin-1-yl)pyridin-3-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
163.22
MDL number:
Iupac Name
6-(1-pyrrolidinyl)-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C9H13N3/c10-8-3-4-9(11-7-8)12-5-1-2-6-12/h3-4,7H,1-2,5-6,10H2
InChI key
PURAXXHYQSQHAA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26162
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26162
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)