주요 문서
ENA102117575
Enamine
3-(1H-pyrrol-1-yl)thiophene-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.23
MDL number:
mp
169-171
Iupac Name
3-(1H-pyrrol-1-yl)-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7NO2S/c11-9(12)8-7(3-6-13-8)10-4-1-2-5-10/h1-6H,(H,11,12)
InChI key
WSCYUZJLJQNLSQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26647
Melting Point
169-171
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26647
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)