주요 문서
ENA100801662
Enamine
2-chloro-N-[2-(4-methylphenoxy)phenyl]acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
275.73
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-N-[2-(4-methylphenoxy)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C15H14ClNO2/c1-11-6-8-12(9-7-11)19-14-5-3-2-4-13(14)17-15(18)10-16/h2-9H,10H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
CMRNUXFLICWMJH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24568
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24568
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)