주요 문서
ENA090493263
Enamine
2-chloro-1-{4-[(5-chlorothiophen-2-yl)sulfonyl]piperazin-1-yl}ethan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
343.25
MDL number:
Iupac Name
1-(chloroacetyl)-4-[(5-chloro-2-thienyl)sulfonyl]piperazine
Inchi Code
1S/C10H12Cl2N2O3S2/c11-7-9(15)13-3-5-14(6-4-13)19(16,17)10-2-1-8(12)18-10/h1-2H,3-7H2
InChI key
VSLONXNJKGMYAY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22857
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22857
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)