주요 문서
ENA090493222
Enamine
2-chloro-N-methyl-N-[(5-methylfuran-2-yl)methyl]acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.65
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-N-methyl-N-[(5-methyl-2-furyl)methyl]acetamide
Inchi Code
1S/C9H12ClNO2/c1-7-3-4-8(13-7)6-11(2)9(12)5-10/h3-4H,5-6H2,1-2H3
InChI key
FWBLCAAYFDBWMO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22681
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22681
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)