주요 문서
ENA090493104
Enamine
3-{5H,6H,7H,8H,9H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepin-3-yl}phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.28
MDL number:
mp
239-240
Iupac Name
3-(6,7,8,9-tetrahydro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepin-3-yl)phenol
Inchi Code
1S/C13H15N3O/c17-11-6-4-5-10(9-11)13-15-14-12-7-2-1-3-8-16(12)13/h4-6,9,17H,1-3,7-8H2
InChI key
MDVXGUQWECPHRT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25486
Melting Point
239-240
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25486
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)