주요 문서
ENA087845073
Enamine
2-chloro-N-(3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
174.59
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-N-(3-methyl-5-isoxazolyl)acetamide
Inchi Code
1S/C6H7ClN2O2/c1-4-2-6(11-9-4)8-5(10)3-7/h2H,3H2,1H3,(H,8,10)
InChI key
XXWIBXGRFWHVCP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24698
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24698
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)