주요 문서
ENA087845066
Enamine
(1-phenylcyclopentyl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
175.27
MDL number:
Iupac Name
(1-phenylcyclopentyl)methanamine
Inchi Code
1S/C12H17N/c13-10-12(8-4-5-9-12)11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7H,4-5,8-10,13H2
InChI key
SJWOFBVBNFLWLP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24651
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24651
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)