주요 문서
ENA087844956
Enamine
3-[(benzenesulfonyl)methyl]furan-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
266.27
MDL number:
Iupac Name
3-[(phenylsulfonyl)methyl]-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C12H10O5S/c13-12(14)11-9(6-7-17-11)8-18(15,16)10-4-2-1-3-5-10/h1-7H,8H2,(H,13,14)
InChI key
YAXYZFVAHPQTBF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24329
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24329
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)