주요 문서
ENA087844887
Enamine
methyl 6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
170.17
MDL number:
mp
253-257
Iupac Name
methyl 6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H10N2O3/c1-4-5(6(10)12-2)3-8-7(11)9-4/h3H2,1-2H3,(H2,8,9,11)
InChI key
TYXPYWZLXYKNGF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24232
Melting Point
253-257
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24232
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)