주요 문서
ENA087844761
Enamine
N-[4-(aminomethyl)phenyl]cyclopropanecarboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.24
MDL number:
Iupac Name
N-[4-(aminomethyl)phenyl]cyclopropanecarboxamide
Inchi Code
1S/C11H14N2O/c12-7-8-1-5-10(6-2-8)13-11(14)9-3-4-9/h1-2,5-6,9H,3-4,7,12H2,(H,13,14)
InChI key
NZFQLRBYHZMULN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24490
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24490
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)