주요 문서
ENA069848671
Enamine
1-(4-fluorobenzoyl)piperidine-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
251.26
MDL number:
Iupac Name
1-(4-fluorobenzoyl)-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H14FNO3/c14-11-5-3-9(4-6-11)12(16)15-7-1-2-10(8-15)13(17)18/h3-6,10H,1-2,7-8H2,(H,17,18)
InChI key
RVLHLMFNCSEIHG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23985
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23985
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)