주요 문서
ENA069848652
Enamine
2-[(morpholin-4-yl)methyl]quinazolin-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
244.3
MDL number:
Iupac Name
2-(4-morpholinylmethyl)-4-quinazolinamine
Inchi Code
1S/C13H16N4O/c14-13-10-3-1-2-4-11(10)15-12(16-13)9-17-5-7-18-8-6-17/h1-4H,5-9H2,(H2,14,15,16)
InChI key
ASXDSNYVMOHIQZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23950
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23950
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)