주요 문서
ENA069848629
Enamine
2-chloro-1-[2-(thiophen-2-yl)pyrrolidin-1-yl]ethan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.73
MDL number:
Iupac Name
1-(chloroacetyl)-2-(2-thienyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C10H12ClNOS/c11-7-10(13)12-5-1-3-8(12)9-4-2-6-14-9/h2,4,6,8H,1,3,5,7H2
InChI key
QTNXVJJFLBKKFL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22653
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22653
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)