주요 문서
ENA069848597
Enamine
2-(chloromethyl)quinazolin-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.64
MDL number:
Iupac Name
2-(chloromethyl)-4-quinazolinamine
Inchi Code
1S/C9H8ClN3/c10-5-8-12-7-4-2-1-3-6(7)9(11)13-8/h1-4H,5H2,(H2,11,12,13)
InChI key
MOJZKOQRWCHOTE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23883
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23883
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)