주요 문서
ENA069848504
Enamine
2,2,2-trichloro-1-[4-(2-chloroacetyl)-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl]ethan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
302.97
MDL number:
Iupac Name
2,2,2-trichloro-1-(4-(2-chloroacetyl)-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H7Cl4NO2/c1-14-4-5(7(15)3-10)2-6(14)8(16)9(11,12)13/h2,4H,3H2,1H3
InChI key
XVSQHCMJCFAFSI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23707
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23707
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)