주요 문서
ENA069848483
Enamine
4-(4-ethylpiperazin-1-yl)-3-methylaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.33
MDL number:
Iupac Name
4-(4-ethyl-1-piperazinyl)-3-methylaniline
Inchi Code
1S/C13H21N3/c1-3-15-6-8-16(9-7-15)13-5-4-12(14)10-11(13)2/h4-5,10H,3,6-9,14H2,1-2H3
InChI key
JJVFGPRIMUANRY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23677
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23677
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)