주요 문서
ENA068330968
Enamine
N-ethyl-N-(4-formyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198.25
MDL number:
Iupac Name
N-ethyl-N-(4-formyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H10N2O2S/c1-3-10(6(2)12)8-9-7(4-11)5-13-8/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
XAHVCILBDCZWKV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23482
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23482
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)