주요 문서
ENA068330903
Enamine
3-[(4-fluorophenyl)amino]propanamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
182.2
MDL number:
Iupac Name
3-(4-fluoroanilino)propanamide
Inchi Code
1S/C9H11FN2O/c10-7-1-3-8(4-2-7)12-6-5-9(11)13/h1-4,12H,5-6H2,(H2,11,13)
InChI key
ONRYUHZLQGECAO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23584
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23584
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)