주요 문서
ENA066595906
Enamine
benzyl N-(2-chloroacetyl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
227.65
MDL number:
mp
129-130
Iupac Name
benzyl chloroacetylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H10ClNO3/c11-6-9(13)12-10(14)15-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,12,13,14)
InChI key
PFOQENPGHAIKIH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14987
Melting Point
129-130
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14987
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)