주요 문서
ENA065085990
Enamine
1-[(thiophen-3-yl)methyl]piperazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
182.29
MDL number:
Iupac Name
1-(3-thienylmethyl)piperazine
Inchi Code
1S/C9H14N2S/c1-6-12-8-9(1)7-11-4-2-10-3-5-11/h1,6,8,10H,2-5,7H2
InChI key
DCEFDTKYYGMWMX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14816
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14816
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)