주요 문서
ENA065085751
Enamine
2-(4-formyl-2,6-dimethoxyphenoxy)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
239.23
MDL number:
Iupac Name
2-(4-formyl-2,6-dimethoxyphenoxy)acetamide
Inchi Code
1S/C11H13NO5/c1-15-8-3-7(5-13)4-9(16-2)11(8)17-6-10(12)14/h3-5H,6H2,1-2H3,(H2,12,14)
InChI key
ZGJGNMYBRANSQL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14943
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14943
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)