주요 문서
ENA065085656
Enamine
3-(isothiocyanatomethyl)heptane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
171.31
MDL number:
Iupac Name
3-(isothiocyanatomethyl)heptane
Inchi Code
1S/C9H17NS/c1-3-5-6-9(4-2)7-10-8-11/h9H,3-7H2,1-2H3
InChI key
ZYEYDQLSVHQXDC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14768
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)