주요 문서
ENA065085479
Enamine
2-(6-oxo-2-sulfanyl-1,6-dihydropyrimidin-4-yl)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
185.21
MDL number:
mp
210-211
Iupac Name
2-(6-oxo-2-thioxo-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyrimidinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C6H7N3O2S/c7-4(10)1-3-2-5(11)9-6(12)8-3/h2H,1H2,(H2,7,10)(H2,8,9,11,12)
InChI key
WYOFCKMXPKSTES-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14428
Melting Point
210-211
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14428
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)