주요 문서
ENA065085409
Enamine
2-(4-oxo-2-sulfanyl-3,4-dihydroquinazolin-3-yl)propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
250.28
MDL number:
mp
218-219
Iupac Name
2-(4-oxo-2-sulfanyl-3(4H)-quinazolinyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H10N2O3S/c1-6(10(15)16)13-9(14)7-4-2-3-5-8(7)12-11(13)17/h2-6H,1H3,(H,12,17)(H,15,16)
InChI key
ULXFFSMPYTVYQY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14270
Melting Point
218-219
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14270
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)