주요 문서
ENA065085408
Enamine
3-cyclopropyl-2-phenyl-1,3-thiazolidin-4-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.31
MDL number:
Iupac Name
3-cyclopropyl-2-phenyl-1,3-thiazolidin-4-one
Inchi Code
1S/C12H13NOS/c14-11-8-15-12(13(11)10-6-7-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,12H,6-8H2
InChI key
CAQHDFBDKHDMKL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14263
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14263
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)