주요 문서
ENA061488466
Enamine
5-bromo-N-hydroxythiophene-2-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
222.06
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-N-hydroxy-2-thiophenecarboxamide
Inchi Code
1S/C5H4BrNO2S/c6-4-2-1-3(10-4)5(8)7-9/h1-2,9H,(H,7,8)
InChI key
DUAVGTBNUROKDD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13558
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13558
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)