주요 문서
ENA061488385
Enamine
N,3,5-trimethyl-1,2-oxazole-4-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.22
MDL number:
Iupac Name
N,3,5-trimethyl-4-isoxazolesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H10N2O3S/c1-4-6(5(2)11-8-4)12(9,10)7-3/h7H,1-3H3
InChI key
PBAHROBCZQANJL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13774
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13774
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)