주요 문서
ENA061488333
Enamine
2-(carbamoylamino)butanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
146.15
MDL number:
mp
180-184
Iupac Name
2-[(aminocarbonyl)amino]butanoic acid
Inchi Code
1S/C5H10N2O3/c1-2-3(4(8)9)7-5(6)10/h3H,2H2,1H3,(H,8,9)(H3,6,7,10)
InChI key
YZKPZSDKMUSSHE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13497
Melting Point
180-184
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13497
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)